Learn More
Nabertherm Bandeja de recogida de cerámica
Para usar con modelos de horno L 9, LT 9, LV 9, LVT 9, y N 7 Protege el horno y facilita la carga.
Marca:  Nabertherm 691600512
Código de producto. 11989755
  • 200.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Construcción cerámica
  • Para usar con hornos L 9, LT 9, LV 9, LVT 9, y N 7
  • Dimensiones (An × P × Al): 240 x 220 x 20 mm
  • Temperatura máxima: 1100 °CC
Especificaciones
Especificaciones
9 l
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nabertherm Bandeja de recogida de cerámica > Dimensiones: (An x P x Al): 240 x 220 x 20 mm