Learn More
Lámina de cerio, 0,62 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11305709
Lámina de cerio, 0,62 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305709
50 x 50 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Código de producto. 11305709
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000591.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-45-1
Fórmula molecular Ce
Peso molecular (g/mol) 140.12
Número MDL MFCD00010924
Clave InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nombre IUPAC cerio
SMILES [Ce]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium foil
Color Plata a gris
Nombre de nota 0.62mm (0.024 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1333
Cantidad 50 x 50 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈2.6g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU18I002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2022 Catalog Number000591.FF,000591.FI
Número de loteH05U045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number000591.FF,000591.FI
Número de loteG23L03 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number000591.FF,000591.FI
Número de loteY06D062 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number000591.FF,000591.FI
Número de loteH18N22 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number000591.FF,000591.FI
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de cerio, 0,62 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >