Learn More
Cloruro de cerio(III) heptahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11499783
Cloruro de cerio(III) heptahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499783
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11499783
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12947.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Cerium(III) chloride heptahydrate is used in the preparation of allylsilanes from esters. It is used as a reducing agent in organic synthesis in place of sodium borohydride. In Luche reaction, carvone gives selectively allylic alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de cerio(III) heptahidrato se utiliza en la preparación de alilsilanos a partir de ésteres. Se utiliza como agente reductor en la síntesis orgánica en lugar del borohidruro de sodio. En la reducción de Luche, la carvona produce alcohol alílico selectivamente.
Solubilidad
Soluble en alcohol y acetona. Ligeramente soluble en tetrahidrofurano. Insoluble en agua fría.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18618-55-8
Fórmula molecular CeCl3·7H2O
Número MDL MFCD00149634
Sinónimo Cerous chloride heptahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) chloride heptahydrate
Cantidad 1000 g
Índice Merck 14,1997
Información de solubilidad Soluble in alcohol,water,and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.60 (246.48 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS24K007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog NumberA12947.18,A12947.0B,A12947.30
Número de loteU05K022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/08/2024 Catalog NumberA12947.18,A12947.0B,A12947.30
Número de lote10232667 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/02/2024 Catalog NumberA12947.18,A12947.0B,A12947.30
Número de loteT25J047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberA12947.18,A12947.0B,A12947.30
Número de lote10247443 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2023 Catalog NumberA12947.18,A12947.0B,A12947.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de cerio(III) heptahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >