Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales certificados de rosca corta de 9 mm, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de silicona/PTFE
Kit certificado, incluye 100 viales y 100 tapones con septos premontados.
Marca:  Fisherbrand™ 11 40 3196
66.57 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15562320
  • 77.65€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Kit certificado ND9
  • 9mm
  • Vidrio
  • Transparente
  • 1,5 ml
  • Tapón de rosca
  • Orificio central (6 mm)
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Silicona/PTFE
11,6 mm
< 1,85/ml
Tapón de rosca
9-425
Certificado de MS, SureStop
Transparente
Vidrio
Polipropileno
32 mm
No
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    23
    Hours
    5
    Minutes
    15
    Seconds
    35
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.
    Promo Code: 24127
    Expires2025-05-31
    Days
    54
    Hours
    5
    Minutes
    15
    Seconds
    35
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
    Days
    23
    Hours
    5
    Minutes
    15
    Seconds
    35
Título del producto
Fisherbrand™ Kit de viales certificados de rosca corta de 9 mm, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de silicona/PTFE > Certificado de MS, SureStop