Learn More
Bromuro de cesio, cristalino/polvo blanco, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
61.50€ - 232.00€
CAS | 7787-69-1 |
---|---|
Fórmula molecular | BrCs |
Peso molecular (g/mol) | 212.81 |
Número MDL | MFCD00010954 |
Clave InChI | LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide |
PubChem CID | 24592 |
Nombre IUPAC | cesio;bromuro |
SMILES | [Br-].[Cs+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11386858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013490.18 |
50 g |
61.50€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11376858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013490.30 |
250 g |
232.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cesium bromide is used in optics as a beamsplitter component in wide-band spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7787-69-1 | |
212.81 | |
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M | |
24592 | |
[Br-].[Cs+] |
BrCs | |
MFCD00010954 | |
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide | |
cesio;bromuro |
Especificaciones
1300°C | |
636°C | |
Blanco | |
99% (Metals basis) | |
MFCD00010954 | |
Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone | |
[Br-].[Cs+] | |
212.81 | |
212.81 | |
1.6984 | |
4.44 g/cm3 at 20°C |
Cesium bromide | |
7787-69-1 | |
cristalino/a/s | |
BrCs | |
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide | |
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M | |
cesio;bromuro | |
24592 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente la zona con agua abundante y acudir a un médico.Utilizar ropa de protección y guantes adecuados.Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H361.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-130-0
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9275000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only