Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara serie N
Hornos de cámara universal con calentamiento por radiación diseñados específicamente para soportar un uso intensivo en el taller de tratamiento térmico. Especialmente útil para procesos como la fabricación de herramientas o para trabajos de endurecimiento.
3875.00€ - 12855.00€
Especificaciones
Tipo Horno de cámara
Uniformidad de temperatura ±10 °C
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tipo de controlador Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tipo de controlador Precio Cantidad y disponibilidad  
17398019
Ver documentos
Nabertherm™
N01H1NKNA
9 L B500
3875.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17388029
Ver documentos
Nabertherm™
N04H1NMNE
30 L C540
6910.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17328039
Ver documentos
Nabertherm™
N06H1NMNE
61 L C540
10845.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17338039
Ver documentos
Nabertherm™
N07H1NKNE
87 L C540
12530.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17348039
Ver documentos
Nabertherm™
N07H1NMNE
87 L B500
12855.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseño compacto y robusto
  • Calefacción de tres lados: desde ambas paredes laterales y desde el fondo
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Calefacción inferior protegida por placas de SiC conductoras de calor
  • La jamba de la puerta superior de acero inoxidable protege la estructura del horno cuando el horno se abre en caliente
  • Estructura base incluida en la entrega, (N 7/H diseñado como modelo de sobremesa)
  • Abertura de escape en el lado del horno, o en la pared trasera del horno de cámara en los modelos N 31/H y superiores
  • Uniformidad de temperatura de hasta +/- 10 °C según DIN 17052-1
  • Bajo consumo de energía debido al aislamiento multicapa
  • Los amortiguadores de resorte de gas facilitan la apertura y el cierre de la puerta
  • Pintura de cinc resistente al calor para la protección de puertas y el bastidor de la puerta (para el modelo N81 y más grande)
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
Horno de cámara
±10 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Nabertherm™ Horno de cámara serie N