Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara serie N
Hornos de cámara universal con calentamiento por radiación diseñados específicamente para soportar un uso intensivo en el taller de tratamiento térmico. Especialmente útil para procesos como la fabricación de herramientas o para trabajos de endurecimiento.
Marque: Nabertherm™ N06H1NMNE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Diseño compacto y robusto
- Calefacción de tres lados: desde ambas paredes laterales y desde el fondo
- Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
- Calefacción inferior protegida por placas de SiC conductoras de calor
- La jamba de la puerta superior de acero inoxidable protege la estructura del horno cuando el horno se abre en caliente
- Estructura base incluida en la entrega, (N 7/H diseñado como modelo de sobremesa)
- Abertura de escape en el lado del horno, o en la pared trasera del horno de cámara en los modelos N 31/H y superiores
- Uniformidad de temperatura de hasta +/- 10 °C según DIN 17052-1
- Bajo consumo de energía debido al aislamiento multicapa
- Los amortiguadores de resorte de gas facilitan la apertura y el cierre de la puerta
- Pintura de cinc resistente al calor para la protección de puertas y el bastidor de la puerta (para el modelo N81 y más grande)
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Spécification
C540 | |
61 L | |
Horno de cámara | |
±10 °C |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
CE_17328039.pdf
Tamaño : 160.8 kB
CE Certificate
Tamaño : 160.8 kB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nabertherm™ Horno de cámara serie N > Capacidad:61 l; controlador C540
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction