Learn More
Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Marca:  Thermo Scientific™ FCR400R
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11336391
  • 1749.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 in. pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Características:
  • Registrador de siete días
  • Funciona a hasta -150 °C
  • Instalado en fábrica o in situ
Información para pedidos:
  • La instalación in situ la debe realizar personal cualificado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Registrador de gráficos
TSU400, Revco™ UxF400
Grabadora
-150 °C
7 días
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores > Registrador gráfico sin tinta; instalado in situ; para uso con TSU400; Revco UxF400; HERAfreeze HFU400T.