Learn More
Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Marca: Thermo Scientific™ FCR400TSXLE
Descripción
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 in. pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Registrador gráfico con tinta instalado in situServicio Técnico
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Registrador de gráficos | |
Ultracongeladores TSX400 | |
Grabadora |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron