Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento serie TSX
Los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX son una elección sostenible para la refrigeración clínica y de laboratorio
Marca: Thermo Scientific™ TSX2305SV
5050.12 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24069" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de medios, reactivos, productos de quimioterapia, fármacos y de otros tipos de productos médicos y de laboratorio a entre 3 ° y 7°C. La tecnología V-drive de la serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
- Diseñado para el almacenamiento seguro de productos médicos y de laboratorio, entre otros, vacunas, productos farmacéuticos, medios y reactivos que tengan que estar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
- Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
- La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
- Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
- Refrigerante R290 natural y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Temperatura de funcionamiento de 2 °C a 8 °C, ajuste predeterminado de fábrica en 5 °C
- Opcional con puertas de cristal o macizas
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
- Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
- Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
- Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
- Tirador de puerta ergonómico
- Registradores gráficos opcionales disponibles
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Frigorífico de alto rendimiento serie TSX, puerta maciza | |
23 pies cuad. | |
3 °-7 °C (5 °C) | |
Macizo | |
4 | |
Microprocesador | |
Automático | |
Opcional | |
28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm) | |
37,8 in | |
96,2 cm | |
78,6 in | |
199,6 cm | |
28 in | |
71,1 cm | |
16 A | |
230 V | |
50 Hz | |
405 lb | |
340 lb |
Refrigerador de alto rendimiento | |
650 L | |
R290 | |
1 | |
ENERGYSTAR, cUL, ENERGYSTAR, CE | |
Serie TSX | |
Alarma, Registrador | |
Compatible con Smart-Vue | |
37,8 x 28 x 78,6 in (96,2 x 71,1 x 199,6 cm) | |
28,5 in | |
72,3 cm | |
58 in | |
147,3 cm | |
24 in | |
61 cm | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50/60 Hz | |
Eficiencia energética | |
184 kg | |
154 kg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Promoción exclusiva en equipos e instrumentos
Aproveche nuestra oferta por tiempo limitado de equipos e instrumentos de alta calidad para mejorar sus capacidades de investigación y laboratorio.Promo Code: 24069Expires: 2025-06-30
Days
81Hours
4Minutes
51Seconds
50 -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.