missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PEDFR/PNPLA2/ATGL Antibody (494702), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB5387W
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PEDFR/PNPLA2/ATGL Monoclonal antibody specifically detects PEDFR/PNPLA2/ATGL in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
PEDFR/PNPLA2/ATGL | |
Monoclonal | |
DyLight 650 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
494702 | |
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
Adipose triglyceride lipase, ATGL1110001C14Rik, Calcium-independent phospholipase A2, Desnutrin, EC 3.1.1.3, FP17548, IPLA2-zeta, patatin-like phospholipase domain containing 2, patatin-like phospholipase domain-containing protein 2, patatin-like phospholipase domain-containing protein 2-like, PEDF-R, Pigment epithelium-derived factor, Transport-secretion protein 2, transport-secretion protein 2.2, triglyceride hydrolase, TTS2.2, TTS-2.2, TTS2DKFZp667M109 | |
E. coli-derived recombinant human PEDF R/PNPLA2, Val162-Thr332, Accession # Q96AD5 | |
0.1 mL | |
Autophagy, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Signal Transduction | |
57104 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
PEDFR/PNPLA2/ATGL Antibody (494702), DyLight 650, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 650
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido