Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules.
Marca:  Thermo Scientific™ A32562
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18456678
  • 970.00€ / 50 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Benzyl Resin
Benzyl/Aromatic
Store at room temperature.
POROS™
50 mL
50 μm
Room Temperature
Low-Density Benzyl/Aromatic
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteHBZ-026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2025 Catalog Number
Número de loteHBZ-025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/02/2024 Catalog Number
Número de loteHBZ-024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2023 Catalog Number
Número de loteHBZ-014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/02/2021 Catalog Number
Número de loteHBZ-011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2020 Catalog Number
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin > 50 mL