Learn More
Lovibond™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit includes all materials and operating instructions needed for mobile and static water analysis of a single parameter and comes in a sturdy and handy plastic case.
Marca:  Lovibond™ 147210
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10264832
  • 70.55€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit de prueba de parámetro único Aqualytic™ Checkit™ Comparator incluye todos los materiales e instrucciones de funcionamiento necesarios para el análisis de un solo parámetro de agua estática y móvil y se suministra en una caja de plástico resistente y práctica.
  • Compacto y ligero
  • Proporciona la base para un sistema de análisis completo y fácil de usar
  • Los discos Comparator contienen una escala de color continua para obtener una coincidencia de color exacta entre el estándar y la muestra
Especificaciones
Especificaciones
Amoníaco
Aparato comparador, discos de comparación de colores, células, varilla de agitación, reactivos, instrucciones
De 0 a 1 mg/l
Para análisis de agua móvil y estática
1 unidad
Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • COMPARATOR LOVIBOND 147210 AMMONIA 0 TO 1MG/L
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: salicylic acid, sodium nitropruside dihydrate, lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyan