Learn More
Lovibond™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit includes all materials and operating instructions needed for mobile and static water analysis of a single parameter and comes in a sturdy and handy plastic case.
57.50€ - 75.20€
Especificaciones
Incluye | Aparato comparador, discos de comparación de colores, células, varilla de agitación, reactivos, instrucciones |
---|---|
Tipo | Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator |
Código de producto | Marca | temp | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | temp | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10570853
|
Lovibond™
147120 |
de 6 a 7,6 mg/l | Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator |
70.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10550663
|
Lovibond™
147110 |
de 5,2 a 6,8 mg/l | Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator |
63.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10264832
|
Lovibond™
147210 |
De 0 a 1 mg/l | Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator |
70.55€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10081492
|
Lovibond™
147230 |
De 0 a 1 mg/l | Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator |
75.20€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10580853
|
Lovibond™
147130 |
pH de 4 a 10 | Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator |
70.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11725468
|
Lovibond™
147130 |
pH de 4 a 10 | Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator | N/A | |||||
Descripción
El kit de prueba de parámetro único Aqualytic™ Checkit™ Comparator incluye todos los materiales e instrucciones de funcionamiento necesarios para el análisis de un solo parámetro de agua estática y móvil y se suministra en una caja de plástico resistente y práctica.
- Compact and lightweight
- Provides the basis for a comprehensive and easy-to-use analysis system
- Comparator Discs contain a continuous color scale for exact color matching between standard and sample
Especificaciones
Aparato comparador, discos de comparación de colores, células, varilla de agitación, reactivos, instrucciones | |
Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator |