Learn More
Lovibond™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit includes all materials and operating instructions needed for mobile and static water analysis of a single parameter and comes in a sturdy and handy plastic case.
Marca:  Lovibond™ 147130
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10580853
  • 70.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El kit de prueba de parámetro único Aqualytic™ Checkit™ Comparator incluye todos los materiales e instrucciones de funcionamiento necesarios para el análisis de un solo parámetro de agua estática y móvil y se suministra en una caja de plástico resistente y práctica.
  • Compacto y ligero
  • Proporciona la base para un sistema de análisis completo y fácil de usar
  • Los discos Comparator contienen una escala de color continua para obtener una coincidencia de color exacta entre el estándar y la muestra
Especificaciones
Especificaciones
Aparato comparador, discos de comparación de colores, células, varilla de agitación, reactivos, instrucciones
1/Paq.
Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator
30
pH de 4 a 10