Learn More
Lovibond™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit includes all materials and operating instructions needed for mobile and static water analysis of a single parameter and comes in a sturdy and handy plastic case.
Marca: Lovibond™ 147110
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El kit de prueba de parámetro único Aqualytic™ Checkit™ Comparator incluye todos los materiales e instrucciones de funcionamiento necesarios para el análisis de un solo parámetro de agua estática y móvil y se suministra en una caja de plástico resistente y práctica.
- Compacto y ligero
- Proporciona la base para un sistema de análisis completo y fácil de usar
- Los discos Comparator contienen una escala de color continua para obtener una coincidencia de color exacta entre el estándar y la muestra
Especificaciones
pH | |
Aparato comparador, discos de comparación de colores, células, varilla de agitación, reactivos, instrucciones | |
de 5,2 a 6,8 mg/l |
Para análisis de agua móvil y estática | |
1 unidad | |
Kit de prueba de parámetro único CheckIt™ Comparator |