Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total
Accurate test kits for routine water analysis
Marca:  Lovibond™ 147020
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10700255
  • 67.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes:
  • Carcasa Aqua Comparator (D55 para L147000)
  • Disco Aqua Comparator
  • Pastillas rápidas DPD n.º 1
  • Pastillas rápidas DPD n.º 3
  • 2 células de muestras de 13,5 mm
  • Triturador de pastillas
  • Instrucciones
  • Maletín de transporte
Descripción
Descripción
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
  • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Especificaciones
±5%
Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas rápidas DPD n.º 1, pastillas rápidas DPD n.º 3, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte
De 0 a 4 mg/l
Análisis de agua periódico
100
Kit de prueba de cloro libre y total