Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total
Accurate test kits for routine water analysis
58.00€ - 90.80€
Especificaciones
Exactitud | ±5% |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de agua periódico |
Nº de pruebas | 100 |
Tipo | Kit de prueba de cloro libre y total |
Código de producto | Marca | temp | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | temp | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10094454
|
Lovibond™
147052 |
de 0 a 3,5 mg/l | Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, reactivo DPD libre, muestra de 5 ml, reactivo DPD total, muestra de 5 ml, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte |
90.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10700255
|
Lovibond™
147020 |
De 0 a 4 mg/l | Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas rápidas DPD n.º 1, pastillas rápidas DPD n.º 3, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte |
63.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10769674
|
Lovibond™
147040 |
De 0,1 a 2 mg/l | Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas rápidas DPD n.º 1, pastillas rápidas DPD n.º 3, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte |
64.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10326622
|
Lovibond™
147000 |
De 0,02 a 0,3 mg/l | Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™ D55, pastillas DPD n.º 1, pastillas DPD n.º 3, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte |
73.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10663713
|
Lovibond™
147010 |
De 0 a 1 mg/l | Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas rápidas DPD n.º 1, pastillas rápidas DPD n.º 3, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte |
63.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11745458
|
Lovibond™
147020 |
De 0 a 4 mg/l | Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas rápidas DPD n.º 1, pastillas rápidas DPD n.º 3, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11715458
|
Lovibond™
147000 |
De 0,02 a 0,3 mg/l | Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™ D55, pastillas DPD n.º 1, pastillas DPD n.º 3, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11725458
|
Lovibond™
147010 |
De 0 a 1 mg/l | Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas rápidas DPD n.º 1, pastillas rápidas DPD n.º 3, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11775458
|
Lovibond™
147040 |
De 0,1 a 2 mg/l | Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas rápidas DPD n.º 1, pastillas rápidas DPD n.º 3, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
- Easy to use: add reagent to sample cell, rotate disc until color matches sample, and read concentration value
Especificaciones
±5% | |
Análisis de agua periódico | |
100 | |
Kit de prueba de cloro libre y total |