Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total
Accurate test kits for routine water analysis
Marca: Lovibond™ 147020
Detalles adicionales : Peso : 0.45700kg
Includes:
- Carcasa Aqua Comparator (D55 para L147000)
- Disco Aqua Comparator
- Pastillas rápidas DPD n.º 1
- Pastillas rápidas DPD n.º 3
- 2 células de muestras de 13,5 mm
- Triturador de pastillas
- Instrucciones
- Maletín de transporte
Descripción
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
- Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
±5% | |
Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas rápidas DPD n.º 1, pastillas rápidas DPD n.º 3, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte | |
De 0 a 4 mg/l |
Análisis de agua periódico | |
100 | |
Kit de prueba de cloro libre y total |