Learn More
Cole-Parmer™ ChemFluor™ PTFE Tubing
Ideal for chemical transfer and pharmaceutical processes
Marca: Cole-Parmer™ 96000-08
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fluoropolímero más flexible.
- Excelente compatibilidad química.
- Translúcidos.
- Certificación: conforme con FDA.
- Intervalo de temperatura: De – 268 a 288 °C (de – 450 a 550 °F).
- Esterilización: Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o calor seco.
Especificaciones
Farmacopea europea; FDA; 3A; NSF-51; ADCF; NSF-61; USP; sin DEHP; sin ftalato | |
Esterilizable en autoclave | |
PTFE | |
50 pies | |
0,8 mm | |
-450 °F | |
6,09 m (50 pies) por pack | |
Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o calor seco. | |
63 psi | |
de 287 °C |
Fluoropolímero más flexible. | |
6,4 mm | |
7,9 mm | |
15,2 m | |
Transferencia química y procesos farmacéuticos. | |
- 267 °C | |
Excelente compatibilidad química. | |
Translúcido | |
550 °F |