Learn More
Cole-Parmer™ ChemFluor™ PTFE Tubing
Ideal for chemical transfer and pharmaceutical processes
436.00€ - 574.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Farmacopea europea; FDA; 3A; NSF-51; ADCF; NSF-61; USP; sin DEHP; sin ftalato |
---|---|
Descripción | Fluoropolímero más flexible. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PTFE |
Longitud global (imperial) | 50 pies |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15427793
|
Cole-Parmer™
96000-08 |
6,4 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15447793
|
Cole-Parmer™
96000-12 |
4,8 mm |
442.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11725898
|
Cole-Parmer™
96000-06 |
4 mm |
574.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Most flexible fluoropolymer.
- Excellent chemical compatibility.
- Translucent.
- Certification: FDA compliant.
- Temperature range: -450 to +550°F (-268 to +288°C).
- Sterilize: Autoclave, ethylene oxide, or dry heat.
Especificaciones
Farmacopea europea; FDA; 3A; NSF-51; ADCF; NSF-61; USP; sin DEHP; sin ftalato | |
Esterilizable en autoclave | |
50 pies | |
Transferencia química y procesos farmacéuticos. | |
- 267 °C | |
Excelente compatibilidad química. | |
Translúcido | |
de 287 °C |
Fluoropolímero más flexible. | |
PTFE | |
15,2 m | |
-450 °F | |
6,09 m (50 pies) por pack | |
Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o calor seco. | |
550 °F |