Learn More
Cole-Parmer™ ChemFluor™ PTFE Tubing
Ideal for chemical transfer and pharmaceutical processes
Marque:  Cole-Parmer™ 96000-12
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15447793
  • 442.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
para ver el stock
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Fluoropolímero más flexible.
  • Excelente compatibilidad química.
  • Translúcidos.
  • Certificación: conforme con FDA.
  • Intervalo de temperatura: De – 268 a 288 °C (de – 450 a 550 °F).
  • Esterilización: Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o calor seco.
Spécification
Spécification
Farmacopea europea; FDA; 3A; NSF-51; ADCF; NSF-61; USP; sin DEHP; sin ftalato
Esterilizable en autoclave
PTFE
50 pies
0,8 mm
-450 °F
6,09 m (50 pies) por pack
Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o calor seco.
78 psi
de 287 °C
Fluoropolímero más flexible.
4,8 mm
6,4 mm
15,2 m
Transferencia química y procesos farmacéuticos.
- 267 °C
Excelente compatibilidad química.
Translúcido
550 °F
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis