Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno resistentes a los productos químicos y a la temperatura
El material de polipropileno es ideal para aplicaciones de códigos de barras de uso general y soporta nitrógeno líquido, autoclave y otros entornos agresivos.
Marca: Brady™ 173497
This item is not returnable.
View return policy
Description
- El polipropileno (B-7425) es un material ideal para aplicaciones de códigos de barras de uso general y resiste al nitrógeno líquido, procesos de autoclave y otros entornos adversos.
- En el polipropileno blanco con acabado mate y adhesivo acrílico se puede imprimir por transferencia térmica
- Perfectas para la identificación en laboratorios, por ejemplo viales, tubos de centrifugado y tubos de ensayo
- Temperatura de servicio de -80 a 70°C (de -112 a 158°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M61-R4310
Specifications
Autoclavable | |
M6-18-7425 | |
None | |
Mate | |
Polypropylene | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
250 etiquetas | |
-112°F to +158°F | |
0.004 in. | |
0,75 x 1 pulg | |
1 in | |
19.05 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Temperature Indicating Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
De -80 °C a +70 °C | |
0.102 mm | |
0,75 in | |
25.4 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction