Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno resistentes a los productos químicos y a la temperatura
El material de polipropileno es ideal para aplicaciones de códigos de barras de uso general y soporta nitrógeno líquido, autoclave y otros entornos agresivos.
73.70€ - 114.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17861519
|
Brady™
173495 |
0.5 x 1 in. | 12.7 mm |
110.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17868104
|
Brady™
173508 |
0.6 x 1.3 in. | 15.24 mm |
114.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17838424
|
Brady™
173497 |
0,75 x 1 pulg | 19.05 mm |
103.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17878364
|
Brady™
174101 |
1 x 1.5 in. | 25.4 mm |
113.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17858404
|
Brady™
174078 |
1.5 x 1.9 in. | 38.1 mm |
82.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17858324
|
Brady™
173513 |
2 x 0.25 in. | 50.8 mm |
73.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- En el polipropileno blanco con acabado mate y adhesivo acrílico se puede imprimir por transferencia térmica
- Perfectas para la identificación en laboratorios, por ejemplo viales, tubos de centrifugado y tubos de ensayo
- Temperatura de servicio de -80 a 70°C (de -112 a 158°F)
Especificaciones
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Temperature Indicating Labeling | |
No | |
-112°F to +158°F | |
0.004 in. |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
None | |
Mate | |
Polypropylene | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectángulo | |
De -80 °C a +70 °C | |
0.102 mm |