Learn More
VACUUBRAND™ Bomba con resistencia química HYBRID RC 6
La bomba con resistencia química HYBRID RC 6 es una combinación de una bomba rotativa de dos etapas y una de membrana química de dos etapas optimizada para resistencia química.
Marca:  VACUUBRAND™ 20798560
Detalles adicionales : Peso : 24.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17749868
  • 5070.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Reduce la corrosión interna, incluso cuando se trabaja con vapores corrosivos
  • Los cambios de aceite se reducen hasta un 90% en comparación con las bombas rotativas normales
  • Solución económica: En la práctica muy a menudo no se necesita de una trampa de frío
  • Fácil mantenimiento por su diseño telescópico
Especificaciones
Especificaciones
2 x 10-3 mbar
5.9 m3/hr
IP40
230 V
CEE-Plug
Vacuum System
1.1 bar