Learn More
Clorobenceno, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -45°C |
Punto de ebullición | 131°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 12mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.8 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.56g/mol |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chlorobenzene
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse la cara, las manos yA§ concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§/si la persona se encuentra mal.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%
Título del producto
Clorobenceno, certificado AR de análisis, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido