Learn More
Clorobenceno d5, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
52.49€ - 321.00€
CAS | 3114-55-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H5Cl |
Peso molecular (g/mol) | 117.587 |
Número MDL | MFCD00000531 |
Clave InChI | MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N |
Sinónimo | chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d |
PubChem CID | 575975 |
Nombre IUPAC | 1-cloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenceno |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11439940
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044712.03 |
1 g | N/A | ||||||
11449940
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044712.06 |
5 g |
321.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
3114-55-4 | |
117.587 | |
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N | |
575975 | |
C1=CC=C(C=C1)Cl |
C6H5Cl | |
MFCD00000531 | |
chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d | |
1-cloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenceno |
Especificaciones
Chlorobenzene-d5 | |
Isotopic | |
24°C (75°F) | |
1.522 | |
130°C | |
MFCD00000531 | |
1866335 | |
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N | |
1-cloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenceno | |
575975 | |
99% |
Líquido | |
1.157g/mL | |
Aromatic | |
3114-55-4 | |
C6H5Cl | |
UN1134 | |
chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d | |
C1=CC=C(C=C1)Cl | |
117.587 | |
117.6 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H226-H332
Flammable liquid and vapor.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P262-P273
Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
Avoid release to the environment.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CHLOROBENZENE
RUO – Research Use Only