Learn More
Clorobenceno, grado HPLC, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar H27688.0F
Detalles adicionales : CAS : 108-90-7 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1134 Chem class : 3 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11302789
  • 254.00€ / 2500 ml
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
-45°C
132°C
C{6}H{5}Cl
108-90-7
2500 mL
99+%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos