Learn More
Clorobenceno, grado HPLC, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
120.00€ - 254.00€
Especificaciones
Punto de fusión | -45°C |
---|---|
CAS | 108-90-7 |
Punto de ebullición | 132°C |
Fórmula molecular | C{6}H{5}Cl |
Porcentaje de pureza | 99+% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11392779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27688.AU |
1000 mL |
120.00€
1000 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11302789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27688.0F |
2500 mL |
254.00€
2500 ml |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
-45°C | |
132°C | |
99+% |
108-90-7 | |
C{6}H{5}Cl |