Learn More
Cloroformo, +99 %, extra puro, estabilizado con amileno, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -63°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 61°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Número MDL | MFCD00000826 |
Presión de vapor | 213mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.56 mPaS at 20°C |
Nombre IUPAC | cloroformo |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloroform, stabilized with amylene
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Chloroform
Título del producto
Cloroformo, +99 %, extra puro, estabilizado con amileno, SLR, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido