Learn More
Cloroformo d, 100 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11389947
Cloroformo d, 100 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389947
10 ud.
Click to view available options
Cantidad:
10 ud.
2 Ea.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11389947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042270.KV
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-49-6
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 120.375
Número MDL MFCD00000827
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinónimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deuteroMostrar másMostrar menos
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nombre IUPAC tricloro(deuterio)metano
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform-d
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.50 g/mL
Índice de refracción 1,4445
Sensibilidad Sensible a la luz y la humedad
Cantidad 10 ud.
Punto de fusión de -64 °C
Punto de ebullición de 62 °C
Número UN UN1888
Información de solubilidad Miscible with organic solvents,ethyl acetate and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.38
Porcentaje de pureza 100%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ17K041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2025 Catalog Number042270.KV,042270.SA
Número de loteN04G008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/07/2023 Catalog Number042270,042270.KV
Número de loteS01E002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042270.KV
Número de loteE24M40 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042270.KV
Número de loteL01R013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042270.KV
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloroformo d, 100 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals >