Learn More
Cloroformo d, 99,8 % (isotópico), contiene 1 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11475170
Cloroformo d, 99,8 % (isotópico), contiene 1 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475170
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11475170
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036470.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-49-6
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 120.375
Número MDL MFCD00000827
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinónimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deuteroMostrar másMostrar menos
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nombre IUPAC tricloro(deuterio)metano
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform-d
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.50 g/mL
Índice de refracción 1,4445
Sensibilidad Sensible a la luz y la humedad
Cantidad 25 g
Punto de fusión de -64 °C
Punto de ebullición de 62 °C
Número UN UN1888
Información de solubilidad Miscible in organic solvents ethyl acetate,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.38
Porcentaje de pureza 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contiene 1 % v/v de TMS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ10F056 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2024 Catalog Number036470.14,036470.36,036470.22
Número de loteQ11K012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number036470.14,036470.36,036470.22
Número de loteR15K034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/05/2024 Catalog Number036470.14,036470.36,036470.22
Número de loteX16J018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog Number036470.14,036470.36,036470.22
Número de loteX16J029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog Number036470.14,036470.36,036470.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloroformo d, 99,8 % (isotópico), contiene 1 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals >