Learn More
Thermo Scientific™ Choice™ Nylon Syringe Filter, 250/Pk.
Use Choice Nylon Syringe Filters as the economic option for most general laboratory filtration, and for filtration of most HPLC samples.
Marca:  Thermo Scientific™ CHO2225-NN-250
Detalles adicionales : Peso : 0.59300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17775044
  • 372.29€ / paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Especificaciones del filtro de jeringa de nailon Choice
  • Membrana: Nailon con certificación para HPLC
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 100 °C
  • Carcasa: Uso médico, polipropileno virgen
  • Autoclave: Esterilice con calor seco a 121 °C durante 15 minutos
Aplicaciones de filtro de jeringas de nailon Choice
  • Preparación y limpieza de muestras de HPLC y disolventes orgánicos
  • Análisis de muestras de disolución
  • Preparación general de muestras
  • Matriz de muestras mixta de analitos disueltos orgánicos o acuosos
Incompatibilidades químicas del filtro de jeringa de nailon Choice
  • Ácidos >1N
  • Disolventes halogenados
  • Muestras proteináceas con altas afinidades de unión no específicas
Especificaciones
Especificaciones
Sí
0,22 μm
HPLC, SPE
250 paq.
90 psi
25 mm
Nailon
No estéril
Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción
No
Filtro de jeringa