Learn More
Thermo Scientific™ Choice™ Nylon Syringe Filter, 250/Pk.
Use Choice Nylon Syringe Filters as the economic option for most general laboratory filtration, and for filtration of most HPLC samples.
335.18€ - 447.35€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Nailon |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC, SPE |
Material de la carcasa | Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17745044
|
Thermo Scientific™
CHO2213-NN-250 |
0,22 μm | 13 mm |
447.35€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17775044
|
Thermo Scientific™
CHO2225-NN-250 |
0,22 μm | 25 mm |
372.29€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17785044
|
Thermo Scientific™
CHO4513-NN-250 |
0,45 μm | 13 mm |
335.18€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17715054
|
Thermo Scientific™
CHO4525-NN-250 |
0,45 μm | 25 mm |
335.18€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Choice Nylon Syringe Filter Specifications- Membrane: HPLC certified nylon
- Maximum operating temperature: 100 °C
- Housing: Medical grade, virgin polypropylene
- Autoclave: Sterilize by dry heat at 121 °C for 15 minutes
- HPLC and organic-solvent sample preparation and clean-up
- Dissolution sample analysis
- General sample preparation
- Mixed sample matrix of aqueous or organic dissolved analytes
- Acids >1N
- Halogenated solvents
- Proteinaceous samples with high non-specific binding affinities
Specifications
Sí | |
No estéril | |
Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción | |
No | |
Filtro de jeringa |
Nailon | |
HPLC, SPE | |
250 paq. | |
90 psi |