Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido cólico, 97 %
34.47€ - 304.52€
CAS | 81-25-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C24H40O5 |
Número MDL | MFCD00003672 |
Clave InChI | BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N |
Sinónimo | cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid |
PubChem CID | 221493 |
ChEBI | CHEBI:16359 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10506603
|
Thermo Scientific Chemicals
159110250 |
25 g | Frasco de vidrio |
34.47€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10163540
|
Thermo Scientific Chemicals
159111000 |
100 g | Frasco de vidrio |
73.77€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10338943
|
Thermo Scientific Chemicals
159115000 |
500 g | Frasco de vidrio |
304.52€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
81-25-4 | |
MFCD00003672 | |
cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid | |
CHEBI:16359 |
C24H40O5 | |
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N | |
221493 |
Especificaciones
Cholic acid | |
197°C to 202°C | |
1% max. (135°C) | |
97% | |
MFCD00003672 | |
15, 2210 | |
cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid | |
CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C | |
408.579 | |
CHEBI:16359 | |
≥96.0% |
81-25-4 | |
Blanco a beige | |
Auténtico | |
C24H40O5 | |
10, IV, 2072 | |
(20°C, 589nm) (c=2, ethanol)%gt; +35° | |
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N | |
ácido (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico | |
221493 | |
408.57 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Provoca irritación cutánea.Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
RUO – Research Use Only