Learn More
Azpack™ Viales tubulares de vidrio Chroma Gesellschaft™
Garantice una protección óptima del contenido contra el envejecimiento prematuro. Los viales de liofilización e inyección Azpack™ protegen la integridad del contenido y evitan la pérdida de eficacia.
Marca: Azpack™ 10653205
200.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.79100kg
Descripción
- Fabricado de vidrio transparente neutro FIOLAX™
- Excelente resistencia química, neutralidad e impermeabilidad
- Cuello de rosca
- Se suministran sin tapones
Especificaciones
Vial | |
Transparente | |
Para capsular | |
13 mm | |
6,35 mm |
2 mL | |
Vidrio FIOLAX™ | |
441/paq. | |
14,25 mm (diámetro exterior de cuello) | |
39,5 mm |