Learn More
Azpack™ Viales tubulares de vidrio Chroma Gesellschaft™
Garantice una protección óptima del contenido contra el envejecimiento prematuro. Los viales de liofilización e inyección Azpack™ protegen la integridad del contenido y evitan la pérdida de eficacia.
272.00€
Especificaciones
Tipo | Capacidad |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio |
Estilo de cuello | Crimp |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10653205
|
Azpack™
10653205 |
2 mL | 14,25 mm (diámetro exterior de cuello) | 39,5 mm |
272.00€
paquete de 441 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Manufactured from FIOLAX™ neutral clear glass
- Outstanding chemical resistance, neutrality and impermeability
- Crimp neck
- Supplied without caps
Especificaciones
Capacidad | |
Transparente | |
Vidrio | |
Crimp |