Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas Chroma Gesellschaft™ Minigrip™ resellables
Bolsas transparentes, excelentes para envíos y almacenamiento y también como bolsas para muestras. Las bolsas resellables Bryson Packaging™ son de polietileno.
Marca: Bryson Packaging™ BAJ-360-180A
Detalles adicionales : Peso : 1.06200kg
Descripción
- Color transparente
- Sellado hermético asegurado
Especificaciones
Bolsas lisas | |
Transparente | |
Polietileno | |
352 mm |
Bolsa resellable | |
Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras | |
100/paq. | |
325 mm |