Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas Chroma Gesellschaft™ Minigrip™ resellables
Bolsas transparentes, excelentes para envíos y almacenamiento y también como bolsas para muestras. Las bolsas resellables Bryson Packaging™ son de polietileno.
8.85€ - 55.17€
Especificaciones
Descripción | Bolsa resellable |
---|---|
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras |
Material | Polietileno |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10071424
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-090B |
140 mm | 140 mm | Bolsas lisas |
11.71€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10264594
|
Bryson Packaging™
BAJ-340-120J |
205 mm | 280 mm | Bolsas con zona de escritura |
33.66€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11346934
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-160G |
205 mm | 280 mm | Bolsas lisas |
33.71€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10779005
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-180A |
352 mm | 325 mm | Bolsas lisas |
34.29€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11366934
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-210R |
280 mm | 405 mm | Bolsas lisas |
55.17€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10021664
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-020W |
60 mm | 60 mm |
8.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Color transparente
- Garantiza un sellado hermético
Especificaciones
Bolsa resellable | |
Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras | |
100/paq. |
Transparente | |
Polietileno |