Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox A Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730453
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
6 ml | |
500mg | |
60-150 μm | |
Columna para SPE |
Extracción de fase sólida | |
Extracción en fase sólida | |
Chromabond Alox A | |
150 m2/g |