Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox A Polypropylene SPE Column
120.00€ - 190.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
Tamaño de partículas | 60-150 μm |
Absorbente | Chromabond Alox A |
Tipo | Columna para SPE |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10576691
|
Macherey-Nagel™
730452 |
3 ml | 500 mg | N/A | |||||
10042981
|
Macherey-Nagel™
730455 |
45 ml | 4g |
161.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10032981
|
Macherey-Nagel™
730453 |
6 ml | 500mg |
120.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Extracción de fase sólida | |
60-150 μm | |
Columna para SPE |
Extracción en fase sólida | |
Chromabond Alox A | |
150 m2/g |