Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox B Polypropylene SPE Column
153.00€ - 190.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
Tamaño de partículas | De 60 a 150 μm |
Absorbente | Chromabond Alox B |
Tipo | Columna para SPE |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10003021
|
Macherey-Nagel™
730467 |
45 ml |
153.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10461282
|
Macherey-Nagel™
730429 |
3 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Extracción de fase sólida | |
De 60 a 150 μm | |
Columna para SPE |
Extracción en fase sólida | |
Chromabond Alox B | |
150 m2/g |