Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene SPE Hydra Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730294
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
1 ml | |
50 mg | |
45 μm | |
Columna SPE Hydra | |
60 μm |
15 % | |
SPE Hydra | |
Extracción en fase sólida de analitos polares | |
Chromabond C18 | |
No | |
500 m2/g |