Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene SPE Hydra Column
118.00€ - 348.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice |
---|---|
Carga de carbono | 15 % |
Tipo de columna | SPE Hydra |
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida de analitos polares |
Tamaño de partículas | 45 μm |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10619391
|
Macherey-Nagel™
730295 |
1 ml | 100 mg | N/A | |||||
10124661
|
Macherey-Nagel™
730294 |
1 ml | 50 mg | N/A | |||||
10184751
|
Macherey-Nagel™
730296 |
3 ml | 200mg |
156.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10706902
|
Macherey-Nagel™
730297 |
3 ml | 500mg |
175.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10679961
|
Macherey-Nagel™
730298 |
3 mL | 1 g | N/A | |||||
10174801
|
Macherey-Nagel™
730300 |
6 ml | 1 g |
151.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10629581
|
Macherey-Nagel™
730302 |
6 ml | 3 g | N/A | |||||
10012901
|
Macherey-Nagel™
730301 |
6 ml | 2g |
237.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10348311
|
Macherey-Nagel™
730299 |
6 ml | 500mg |
118.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Sílice | |
SPE Hydra | |
45 μm | |
Columna SPE Hydra | |
60 μm |
15 % | |
Extracción en fase sólida de analitos polares | |
Chromabond C18 | |
No | |
500 m2/g |