Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C6 H5 Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730411
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10266421
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Sílice
3 ml
200 mg
45 μm
Columna para SPE
60 μm
8 %
Extracción de fase sólida
Extracción en fase sólida
Chromabond C6H5
Hidrófoba, interacción p-p
500 m2/g