Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C6 H5 Polypropylene SPE Column
167.00€ - 218.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice |
---|---|
Carga de carbono | 8 % |
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
Tamaño de partículas | 45 μm |
Tipo | Columna para SPE |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10786332
|
Macherey-Nagel™
730083 |
1 ml | 100 mg | N/A | |||||
10266421
|
Macherey-Nagel™
730411 |
3 ml | 200 mg | N/A | |||||
10269981
|
Macherey-Nagel™
730084 |
3 ml | 500mg |
175.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Sílice | |
Extracción de fase sólida | |
Columna para SPE | |
500 m2/g |
8 % | |
45 μm | |
60 μm |