Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C6 H5 Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730084
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10269981
  • 175.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Sílice
3 ml
500mg
Columna para SPE
500 m2/g
8 %
Extracción de fase sólida
45 μm
60 μm