Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug II Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730680
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sílice | |
Extracción de fase sólida | |
Análisis de extracción en fase sólida de THC y analitos derivados ácidos de fluidos biológicos | |
Drug II Chromabond | |
60 Å |
3 ml | |
200mg | |
45 μm | |
Columna para SPE | |
500 m2/g |