Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug II Polypropylene SPE Column
153.00€ - 228.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice |
---|---|
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de extracción en fase sólida de THC y analitos derivados ácidos de fluidos biológicos |
Tamaño de partículas | 45 μm |
Absorbente | Drug II Chromabond |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12867821
|
Macherey-Nagel™
730685 |
1 ml | 100 mg | N/A | |||||
12814301
|
Macherey-Nagel™
730680 |
3 ml | 200mg |
192.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12844501
|
Macherey-Nagel™
730683 |
6 ml | 500 mg | N/A | |||||
12877891
|
Macherey-Nagel™
730686 |
3 ml | 500 mg | N/A | |||||
Especificaciones
Sílice | |
Análisis de extracción en fase sólida de THC y analitos derivados ácidos de fluidos biológicos | |
Drug II Chromabond | |
60 Å |
Extracción de fase sólida | |
45 μm | |
Columna para SPE | |
500 m2/g |