Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de polipropileno ec Chromabond™
Columnas SPE para extracción de colectores de vacío
Marca: Macherey-Nagel™ 730015ASP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistemas automatizados para colectores de vacío CHROMABOND™
- Columna de polipropileno, elemento de filtro de polietileno
- Alta capacidad de carga y eficacia de separación
- Contrapresión constante, sellado hermético
- Puerto Luer estándar para extracción de fase sólida automatizada, purificación/síntesis flash paralela, detección/purificación de alto rendimiento.
Especificaciones
Sílice | |
Extracción de fase sólida | |
Extracción en fase sólida | |
Columnas de extracción en fase sólida |
6 ml | |
1000mg | |
Chromabond C18 ec |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna de polipropileno ec Chromabond™ > Capacidad de columna: 6 ml; Peso adsorbente: 1000 mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido